Learn More
5-Pyrid-4-ylthiophene-2-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10505934
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10505934 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10450554 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10505934 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC67004CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-10-2026
Identificatori chimici
CAS 129770-69-0
Formula molecolare C10H7NOS
Molecular Weight (g/mol) 189.232
Numero MDL MFCD06802777
InChI Key SZPFXOQATCPCET-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11052422
IUPAC Name 5-pyridin-4-ylthiophene-2-carbaldehyde
SMILES C1=CN=CC=C1C2=CC=C(S2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Pyrid-4-ylthiophene-2-carbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 5-pyridin-4-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-pyrid-4-ylthiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-4-pyridinyl, acmc-20mtde, 4-5-formylthien-2-yl pyridine, 2-formyl-5-pyridin-4-yl thiophene, 5-4-pyridyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-4-pyridinyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-4-pyridinyl
Peso formulazione 189.24
Percent Purity 97%