Learn More
5-Pyridin-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Pyridin-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid |
| CAS | 374064-02-5 |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C9H7N3O2 |
| Numero MDL | MFCD05170030,MFCD06245341 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 5-pyridin-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-pyridin-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-2-pyridinyl, 5-pyridin-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-pyridin-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 3-2-pyridinyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-2-pyridinyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-2-pyridyl pyrazole-5-carboxylic acid |
| InChI Key | SJBWHTBPIJXUFP-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OC(=O)C1=CC(=NN1)C1=CC=CC=N1 |
| IUPAC Name | 3-pyridin-2-yl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid |
| Vedi altri risultati |