Learn More
5-Pyrimidinecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10759195
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10759195 10 g Amber Glass Bottle 10g
10730064 1 g Amber Glass Bottle 1g
10749195 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10759195 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC07401EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 4595-61-3
Formula molecolare C5H4N2O2
Molecular Weight (g/mol) 124.10
Numero MDL MFCD00856162
InChI Key IIVUJUOJERNGQX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-carboxypyrimidine, pyrimidine-5-carboxilic acid, 5-pyrimidine carboxylic acid, pyrimidine-5-carboxylate acid, pyrimidine-5-carboxylicacid, pubchem2056, acmc-209k5a, 5-pyrimidyl carboxylic acid, pyrimidin-5-carboxylic acid
PubChem CID 78346
IUPAC Name pyrimidine-5-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CN=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Pyrimidinecarboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 124.1
Percent Purity 97%