Learn More
5-Pyrimidinylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10624765
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10624765 10 g Amber Glass Bottle 10g
10147712 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10284062 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10624765 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC07412EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Identificatori chimici
CAS 109299-78-7
Formula molecolare C4H5BN2O2
Molecular Weight (g/mol) 123.91
Numero MDL MFCD03002366
InChI Key HZFPPBMKGYINDF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-pyrimidinylboronic acid, pyrimidine-5-boronic acid, 5-pyrimidineboronic acid, 5-pyrimidylboronic acid, pyrimidin-5-yl boronic acid, 5-pyrimidine boronic acid, pyrimidinyl-5-boronic acid, pyrimidine-5-ylboronic acid, pyrimidin-5-yl-5-boronic acid, pyrimidin-5-boronic acid
PubChem CID 2795193
SMILES OB(O)C1=CN=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Pyrimidinylboronic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
IUPAC Name (pyrimidin-5-yl)boronic acid
Peso formulazione 123.91
Percent Purity 97%