Learn More
5-Pyrimidylboronic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Pyrimidylboronic Acid |
| CAS | 109299-78-7 |
| Formula molecolare | C4H5BN2O2 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | B-5-Pyrimidinylboronic Acid, (Pyrimidin-5-yl)boronic Acid, 5-Pyrimidinylboronic Acid, Dihydroxy(5-pyrimidinyl)borane, Pyrimidine-5-boronic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H5BN2O2/c8-5(9)4-1-6-3-7-2-4/h1-3,8-9H |
| SMILES | OB(O)c1cncnc1 |
| IUPAC Name | pyrimidin-5-ylboronic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 123.91 |
| Peso formulazione | 124.0444 |