Learn More
5-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11386775
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11386775 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10516704 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11386775 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC52901CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 950603-19-7
Formula molecolare C10H12N2O2
Molecular Weight (g/mol) 192.22
Numero MDL MFCD09879903
InChI Key ACLFTMQROMOTLA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-pyrrolidin-1-yl picolinic acid, 5-pyrrolidin-1-yl pyridine-2-carboxylic acid, pubchem19497, 5-pyrrolidinylpyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylicacid,5-1-pyrrolidinyl, 5-pyrrolidin-1-yl-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 24229530
SMILES OC(=O)C1=NC=C(C=C1)N1CCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carboxylic acid
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
IUPAC Name 5-pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carboxylic acid
Peso formulazione 192.22
Percent Purity 95%