Learn More
5-R-Rivaroxaban, MedChemExpress
Codice prodotto. 16498218
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16498218 10 mg 10mg
16490658 5 mg 5mg
16454117 50 mg 50mg
16447956 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16498218 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY76948
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress 5-R-Rivaroxaban is (R)-enantiomer of Rivaroxaban. Rivaroxaban (BAY 59-7939) is a highly potent and selective, direct Factor Xa (FXa) inhibitor, achieving a strong gain in anti-FXa potency (IC50 0.7 nM; Ki 0.4 nM).
5-R-Rivaroxaban is (R)-enantiomer of Rivaroxaban. Rivaroxaban (BAY 59-7939) is a highly potent and selective, direct Factor Xa (FXa) inhibitor, achieving a strong gain in anti-FXa potency (IC50 0.7 nM
Specifica
Materiale o nome chimico 5-R-Rivaroxaban
Forma fisica Solid
CAS 865479-71-6
Colore Light Yellow
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H18ClN3O5S
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (76.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[C@@H]1CNC(C2=CC=C(Cl)S2)=O)N(C1)C(C=C3)=CC=C3N4C(COCC4)=O
Molecular Weight (g/mol) 435.88
Peso formulazione 435.88
Percent Purity 99.72%
Grado Research
Research purposes only