Learn More
5-(S-Methyl) Albendazole, TRC
Codice prodotto. 18083740
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18083740 25 mg 25mg
18082330 10 mg 10mg
18023340 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18083740 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM27195025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80983-45-5
Formula molecolare C10 H11 N3 O2 S
Molecular Weight (g/mol) 237.28
Sinonimo Carbamic acid, [5-(methylthio)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Methyl [5-(methylthio)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Methyl [5-Methylsulfanyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Ph Eur Albendazole Impurity F, SKF-73513
IUPAC Name methyl N-(5-methylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(SC)ccc2[nH]1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(S-Methyl) Albendazole
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H11N3O2S/c1-15-10(14)13-9-11-7-4-3-6(16-2)5-8(7)12-9/h3-5H,1-2H3,(H2,11,12,13,14)
Peso formulazione 237.0572