Learn More
5’-Sulfamoyladenosine, TRC
Codice prodotto. 30419974
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30419974 100 mg
30411336 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30419974 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS789000100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25030-31-3
Formula molecolare C10H14N6O6S
Molecular Weight (g/mol) 346.32
Sinonimo 5'-Ester with Adenosine Sulfamic Acid, 5'-O-Sulfamoyladenosine, NSC 133114
IUPAC Name ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl sulfamate
SMILES NC1=NC=NC2=C1N=CN2[C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](COS(N)(=O)=O)O3
Specifica
Materiale o nome chimico 5'-Sulfamoyladenosine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H14N6O6S/c11-8-5-9(14-2-13-8)16(3-15-5)10-7(18)6(17)4(22-10)1-21-23(12,19)20/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H2,11,13,14)(H2,12,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Peso formulazione 346.07
Percent Purity >95%