Learn More
5-Sulfosalicylic Acid Dihydrate, 98%
Codice prodotto. 10644612 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10644612 1 kg Plastic bottle 1kg
10275280 250 g Plastic bottle 250g
10403645 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10644612 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 132860010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5965-83-3 | C9H14O6S | 250.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
CAS 5965-83-3, 97-05-2
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 106.0°C to 110.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C9H14O6S
Numero MDL MFCD00007508,MFCD00149540
Quantità 1 kg
Beilstein 11, 411
Fieser 01,1118
Indice di Merck 15, 9094
Sinonimo 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
Informazioni di solubilità Solubility in water: 127g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
InChI Key NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
IUPAC Name 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid;dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 250.27
PubChem CID 2723734
Peso formulazione 254.22
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Sulphosalicylic acid dihydrate