Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-Sulfosalicylic acid dihydrate, 99+%
Codice prodotto. 10399290 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10399290 250 g Plastic bottle 250g
10422251 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10399290 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 268792500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5965-83-3 | C9H14O6S | 250.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
Nota nome p.a.
CAS 5965-83-3, 97-05-2
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 106.0°C to 110.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C9H14O6S
Numero MDL MFCD00007508,MFCD00149540
Quantità 250 g
Beilstein 11, 411
Fieser 01,1118
Indice di Merck 15, 9094
Sinonimo 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
Informazioni di solubilità Solubility in water: 127g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
InChI Key NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
IUPAC Name 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid; bis(methane)
Molecular Weight (g/mol) 250.27
PubChem CID 2723734
Peso formulazione 254.22
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder