Learn More
5-Sulfosalicylic acid dihydrate, ACS reagent
Codice prodotto. 10687761 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10687761 100 g Bottiglia in vetro 100g
10697761 500 g Bottiglia in vetro 500g
10176953 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10687761 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 424511000
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5965-83-3 | C9H14O6S | 250.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5965-83-3 , 97-05-2
Formula molecolare C9H14O6S
Molecular Weight (g/mol) 250.27
Numero MDL MFCD00007508,MFCD00149540
InChI Key NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
PubChem CID 2723734
IUPAC Name 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid;dihydrate
SMILES C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
Punto di fusione 106.0°C to 110.0°C
Colore White
Residuo della combustione 0.1% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Beilstein 11, 411
Fieser 01,1118
Indice di Merck 15, 9094
Informazioni di solubilità Solubility in water: 127g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 254.22
Percent Purity 99 to 101%
Grado Reagente ACS
Materia insolubile 0.02% max
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Granules