Learn More
5-Sulfosalicylic Acid Dihydrate, TRC
Codice prodotto. 30134095
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134095 50 g 50g
30133493 100 g 100g
17954015 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134095 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS69944850G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5965-83-3
Formula molecolare C7 H6 O6 S . 2 H2 O
Molecular Weight (g/mol) 254.21
Sinonimo 5-Sulphosalicylic Acid Dihydrate, Benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, hydrate (1:2), Benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate (9CI), Salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate (8CI), 5-Sulfosalicylic acid dihydrate, 2-Hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 3-Carboxy-4-hydroxybenzenesulfonic acid dihydrate, 5-(Hydroxysulfonyl)salicylic acid dihydrate, Salicylsulfonic acid dihydrate, Sulfosalicylic acid dihydrate, Sulphosalicylic acid dihydrate
IUPAC Name 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid;dihydrate
SMILES O.O.OC(=O)c1cc(ccc1O)S(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Sulphosalicylic Acid Dihydrate
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
Peso formulazione 254.0096