Learn More
5-Sulphosalicylic Acid Dihydrate, Mikromol™
Descrizione
5-Sulphosalicylic Acid Dihydrate
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Sulphosalicylic Acid Dihydrate |
| CAS | 5965-83-3 |
| Nomi componenti o analita | 5-Sulphosalicylic Acid Dihydrate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C7 H6 O6 S . 2 H2 O |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 5-Sulphosalicylic Acid Dihydrate |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2 |
| SMILES | O.O.OC(=O)c1cc(ccc1O)S(=O)(=O)O |
| IUPAC Name | 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid;dihydrate |
| Vedi altri risultati |