Learn More
5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid, 97%
Codice prodotto. 11459526
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
2.5 g
Dimensione della confezione:
0.50g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11459526 0.5 g 0.50g
11449526 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11459526 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19258.02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 38422-62-7 | C10H14O3 | 182.219 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38422-62-7
Formula molecolare C10H14O3
Molecular Weight (g/mol) 182.219
Numero MDL MFCD00221068
InChI Key NWWAPYOVUAEIJB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-tert-butyl-2-methylfuran-3-carboxylic acid, 5-tert-butyl-2-methyl-3-furoic acid, maybridge3_006912, acmc-20am1c, 5-tert-butyl-3-carboxy-2-methylfuran, 5-? 1,?1-?dimethylethyl ?-?2-?methyl-3-?furancarboxylic acid
PubChem CID 2742176
IUPAC Name 5-tert-butyl-2-methylfuran-3-carboxylic acid
SMILES CC1=C(C=C(O1)C(C)(C)C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid
Punto di fusione 90°C to 94°C
Quantità 0.5 g
Peso formulazione 182.22
Percent Purity 97%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Privacy Policy.