Learn More
5-(tert-Butyl)-3-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole, 95+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10602653
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10602653 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10099521 1 g Amber Glass Bottle 1g
10173184 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10602653 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW00330CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Identificatori chimici
CAS 175205-41-1
Formula molecolare C7H11ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 174.628
InChI Key AIVSLDAXUIRICJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2796738
IUPAC Name 5-tert-butyl-3-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
SMILES CC(C)(C)C1=NC(=NO1)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(tert-Butyl)-3-(chloromethyl)-1, 2, 4-oxadiazole
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 5-tert-butyl-3-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-1,1-dimethylethyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl-5-1,1-dimethylethyl, 3-chloromethyl-5-t-butyl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-tert-butyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-1,1-dimethylethyl
Peso formulazione 174.63
Percent Purity 95%