Learn More
5-tert-Butyl-m-xylene, 98%
Codice prodotto. 11449496
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11449496 100 g 100g
11459496 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11449496 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19220.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 98-19-1 | C12H18 | 162.276 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-19-1
Formula molecolare C12H18
Molecular Weight (g/mol) 162.276
Numero MDL MFCD00008832
InChI Key FZSPYHREEHYLCB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-tert-butyl-m-xylene, 1-tert-butyl-3,5-dimethylbenzene, m-xylene, 5-tert-butyl, 1,3-dimethyl-5-tert-butylbenzene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-3,5-dimethyl, 5-tert-butyl-1,3-dimethylbenzene, benzene, 5-tert-butyl-1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-5-t-butylbenzene, 5-t-butyl-1,3-dimethylbenzene, benzene, 1,3-dimethyl-5-1,1-dimethylethyl
PubChem CID 7378
IUPAC Name 1-tert-butyl-3,5-dimethylbenzene
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(C)(C)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 5-tert-Butyl-m-xylene
Punto di fusione -22°C
Densità 0.86
Punti di ebollizione 207°C to 209°C
Punto d'infiammabilità 84°C (183°F)
Indice di rifrazione 1.496
Quantità 100 g
Beilstein 1853314
Peso formulazione 162.27
Percent Purity 98%