Learn More
5-Thianonane, TRC
Codice prodotto. 30423441
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30423441 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30423441 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO23553350MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dibutylsulfide
CAS 544-40-1
Formula molecolare C8 H18 S
Quantità 50 mg
Sinonimo Butyl sulfide (8CI), 1,1'-Thiobis[butane], 5-Thianonane, Butyl monosulfide, Butylthiobutane, Di-n-butyl sulfide, Di-n-butyl thioether, Dibutyl sulfide, Dibutyl thioether, NSC 8460, Thiononane-5, n-Butyl sulfide, n-Dibutyl sulfide
InChI Formula InChI=1S/C8H18S/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
SMILES CCCCSCCCC
IUPAC Name 1-butylsulfanylbutane
Molecular Weight (g/mol) 146.29
Peso formulazione 146.1129