Spécification
| Materiale o nome chimico | 5-Thiazolecarboxylic acid |
| Punto di fusione | 208.0°C to 210.0°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (HPLC) |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 129.14 |
| Percent Purity | 98% |
Sécurité et traitement
- 5-Thiazolecarboxylic acid, 98%
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.