Learn More
5-Thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, Maybridge™
Marca:  Maybridge CC43501DE
Dettagli aggiuntivi : CAS : 182415-24-3 Peso : 0.05500kg
Quantità 5g
Codice prodotto. 10002074
  • 116.20€ / 5g
Spedizione stimata: 22-09-2021
Identificatori chimici
182415-24-3
194.208
DUDBNCNNJMOLCC-UHFFFAOYSA-N
818268
C1=CSC(=C1)C2=CC(=NN2)C(=O)O
C8H6N2O2S
MFCD05170066
5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-thiophen-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-2-thienyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-2-thienyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-thienyl, 5-2-thienyl-3-pyrazolecarboxylic acid, 3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylic acid
5-thiophen-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Specifica
5-Thien-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
182415-24-3
100.0
C8H6N2O2S
5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-thiophen-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-2-thienyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-2-thienyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-thienyl, 5-2-thienyl-3-pyrazolecarboxylic acid, 3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylic acid
C1=CSC(=C1)C2=CC(=NN2)C(=O)O
194.208
194.21
5g
96.5
97%
MFCD05170066
DUDBNCNNJMOLCC-UHFFFAOYSA-N
5-thiophen-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
818268
97%
Videos
SDS Documenti
Certificati