Learn More
5-Thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
250 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 5-Thien-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 194.21 |
Percent Purity | 97% |