Learn More
5-(thien-2-yl)thiophene-2-carbonitrile, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10447052
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10447052 250 mg 250mg
10203472 1 g 1g
10377634 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10447052 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW02204CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 16278-99-2
Formula molecolare C9H5NS2
Molecular Weight (g/mol) 191.266
InChI Key ANARYBGZNUMARH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-thien-2-yl thiophene-2-carbonitrile, 2,2'-bithiophene-5-carbonitrile, 5-thiophen-2-yl thiophene-2-carbonitrile, maybridge3_006613, 5-cyano-2,2'-bithiophene, 5-2-thienyl thiophene-2-carbonitrile
PubChem CID 2739839
IUPAC Name 5-thiophen-2-ylthiophene-2-carbonitrile
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CC=C(S2)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(Thien-2-yl)thiophene-2-carbonitrile
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 191.28
Percent Purity 97%