Learn More
5-(Tri-n-butylstannyl)pyrimidine, 96%
Codice prodotto. 15438097
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15438097 250 mg 250mg
15428097 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15438097 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H51458.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 144173-85-3 | C16H30N2Sn | 369.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 144173-85-3
Formula molecolare C16H30N2Sn
Molecular Weight (g/mol) 369.14
Numero MDL MFCD01319056
InChI Key QRDQHTJNKPXXRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-tributylstannyl pyrimidine, pyrimidine, 5-tributylstannyl, tributyl pyrimidin-5-yl stannane, 5-tri-n-butylstannyl pyrimidine, acmc-20dn5a, 5-tributylstannylpyrimidine, 5-tributylstannanyl-pyrimidine, tri-n-butyl 5-pyrimidinyl tin, 5-tri-butylstannyl pyrimidine, tributyl 5-pyrimidinyl stannane
PubChem CID 2763249
IUPAC Name tributyl(pyrimidin-5-yl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CN=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(Tri-n-butylstannyl)pyrimidine
Quantità 250 mg
Numero UN UN2788
Peso formulazione 369.13
Percent Purity 96%