Learn More
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10486082
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10486082 250 mg 250mg
10292592 1 g 1g
10112934 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10486082 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM09272CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 175203-84-6
Formula molecolare C10H6F3NO3
Molecular Weight (g/mol) 245.16
Numero MDL MFCD00276997
InChI Key DJJJSHFPEISHFN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-trifluoromethoxy-1h-indole-2-carboxylic acid, 5-trifluoromethoxy indole-2-carboxylic acid, maybridge1_004876, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-trifluoromethoxy, 5-trifluoromethyloxy-1h-indole-2-carboxylic acid
PubChem CID 2777290
IUPAC Name 5-(trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC2=CC(OC(F)(F)F)=CC=C2N1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(Trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 245.16
Percent Purity 97%