Learn More
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11363966
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11363966 1 g 1g
11373966 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11363966 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L17136.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 93249-62-8 | Molecular Formula: C8H5F3O3 | Molecular Weight: 206.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 93249-62-8
Formula molecolare C8H5F3O3
Molecular Weight (g/mol) 206.12
Numero MDL MFCD00075249
InChI Key WQUZBERVMUEJTD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, 5-trifluoromethoxy salicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy, acmc-20antc, 5-trifluoromethoxysalicylaldehyde, 5-trifluoromethoxy-salicylaldehyde, 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy-benzaldehyde, 20hydroxy-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, 2-oxidanyl-5-trifluoromethyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,2-hydroxy-5-trifluoromethoxy
PubChem CID 1268058
IUPAC Name 2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)C=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Punto di fusione 31°C to 33°C
Punti di ebollizione 82°C (60 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 1 g
Beilstein 7023825
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 206.12
Percent Purity ≥98%