Learn More
5-(Trifluoromethyl)-1H-indazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10321420
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10321420 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10321420 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00296DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
CAS 885271-64-7
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C8H5F3N2
Quantità 1 g
Sinonimo 5-trifluoromethyl-1h-indazole, 1h-indazole,5-trifluoromethyl
InChI Key WBHMPANPIGWXQV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(F)(F)F)C=NN2
IUPAC Name 5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Molecular Weight (g/mol) 186.137
PubChem CID 21409222
Peso formulazione 186.14