Learn More
5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium 1,1,1-Trifluoromethanesulfonate, TRC
Codice prodotto. 30454295
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30454295 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30454295 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7912702.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium 1,1,1-Trifluoromethanesulfonate
CAS 129946-88-9
Formula molecolare C14H8F6O3S2
Quantità 2.5 g
Sinonimo Trifluoromethanesulfonic Acid Ion(1-) 5-(trifluoromethyl)dibenzothiophenium, S-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium Triflate, S-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium Trifluoromethanesulfonate
InChI Formula InChI=1S/C13H8F3S.CHF3O3S/c14-13(15,16)17-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)17;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-8H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
SMILES [O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)[s+]1c2ccccc2c3ccccc13
IUPAC Name trifluoromethanesulfonate;5-(trifluoromethyl)dibenzothiophen-5-ium
Molecular Weight (g/mol) 402.33
Peso formulazione 401.9819