Learn More
5-(Trifluoromethyl)picolinic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-(Trifluoromethyl)picolinic Acid |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)4-1-2-5(6(12)13)11-3-4/h1-3H,(H,12,13) |
| Peso formulazione | 191.0194 |