Learn More
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde, 95%
Codice prodotto. 15407925
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15407925 250 mg 250mg
15414517 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15407925 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31858.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 31224-82-5 | C7H4F3NO | 175.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31224-82-5
Formula molecolare C7H4F3NO
Molecular Weight (g/mol) 175.11
Numero MDL MFCD07375388
InChI Key JJDDVGAESNBKMY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-trifluoromethyl picolinaldehyde, 5-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxyaldehyde, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carbaldehyde, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxaldehyde, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde,5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethylpicolinealdehyde, 5-trifluoromethylpicoline aldehyde, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 5-trifluoromethyl
PubChem CID 14422792
IUPAC Name 5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
SMILES C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Punto di fusione 31°C to 33°C
Quantità 250 mg
Sensibilità Air sensitive
Peso formulazione 175.11
Percent Purity 95%