Learn More
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10607390
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10607390 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10607390 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00209DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
CAS 31224-82-5
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C7H4F3NO
Quantità 1 g
Sinonimo 5-trifluoromethyl picolinaldehyde, 5-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxyaldehyde, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carbaldehyde, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxaldehyde, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde,5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethylpicolinealdehyde, 5-trifluoromethylpicoline aldehyde, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 5-trifluoromethyl
InChI Key JJDDVGAESNBKMY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)C=O
IUPAC Name 5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 175.11
PubChem CID 14422792
Peso formulazione 175.11
Percent Purity 95%