Learn More
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid, 95%
Codice prodotto. 15402369
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15402369 1 g 1g
15412369 5 g 5g
15469266 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15402369 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64937.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 80194-69-0 | C7H4F3NO2 | 191.109 g/mol
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid is an intermediate used in the synthesis of β-secretase (BACE) inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid is an intermediate used in the synthesis of β-secretase (BACE) inhibitors.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool, dry place in tightly closed container. With adequate ventilation. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80194-69-0
Formula molecolare C7H4F3NO2
Molecular Weight (g/mol) 191.109
Numero MDL MFCD04113632
InChI Key NJHGVAYLDHROPT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylic acid, 5-trifluoromethyl picolinic acid, 5-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylic acid, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylicacid, pubchem15164, acmc-209pj2
PubChem CID 10910349
IUPAC Name 5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
SMILES C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Punto di fusione 133°C to 137°C
Colore Brown
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 191.11
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylicacid