Learn More
(5-Trifluoromethylpyridin-3-yl)boronic acid, 95%
Codice prodotto. 10687220 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10687220 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10506260 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10687220 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 430522500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 947533-51-9 | C6H5BF3NO2 | 190.92 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 947533-51-9
Formula molecolare C6H5BF3NO2
Molecular Weight (g/mol) 190.92
Numero MDL MFCD09952041
InChI Key SFBQNNGMEKUJAN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-trifluoromethyl-pyridine-3-boronic acid, 5-trifluoromethyl pyridin-3-yl boronic acid, 3-trifluoromethylpyridine-5-boronic acid, 3-trifluoromethyl-5-pyridyl boronic acid, 5-trifluoromethyl pyridine-3-boronic acid, 5-trifluoromethyl pyridin-3-ylboronic acid, 5-trifluoromethylpyridine-3-boronic acid, 5-trifluoromethyl-3-pyridyl boronic acid, 3-borono-5-trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 45158900
IUPAC Name [5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC(=CN=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico (5-Trifluoromethylpyridin-3-yl)boronic acid
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 260.0°C to 262.6°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Peso formulazione 190.92
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (5-Trifluoromethylpyridin-3-yl)boronic acid, 95%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.