Learn More
Gilac™ 5-wheel Round Dolly with Steel Wheel Housing
Codice prodotto. 16264011
Cambia vista
Click to view available options
Capacità portata carico (sistema metrico):
120 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità portata carico (sistema metrico) Dimensione della confezione
16264011 120 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16264011 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G170214
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.27€
    74.09€ / pezzi 1
    Risparmia 29.18€
    28% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
5-wheel Round Dolly with Steel Wheel Housing offers excellent stability and great manoeuvrability thanks to its 5 ball bearing mounted drive wheels. 120 kg load capacity on smooth surface.
  • Excellent stability and great manoeuvrability thanks to its 5 ball bearing mounted drive wheels
  • 120 kg load capacity on smooth surface
  • ABS injected base guaranteeing unrivalled durability
  • Compatible with all GILAC 75 L round containers, 75 L small tubs and barrels (30 to 100 L)
  • 50 mm PP wheels with rubber tires
  • GILAC removable pulling bar available (as an option)
  • Dolly also available in black ABS-PC
Specifica
Tipo Drum Dolly
Capacità 1 Cylinder
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 264.6 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 120 kg
Materiale ABS Plastic, Chrome-plated Steel
Colore Gray
Diametro (sistema imperiale) 18.5 in.
Diametro (sistema metrico) 470 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) All drums (from 30 L to 100 L), 75 L Round Food Containers, and GILAC 75 L Tubs
Altezza (sistema imperiale) 5.1 in.
Altezza (sistema metrico) 130 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 19.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Forma Round
Peso (sistema imperiale) 3.5 lb.
Peso (sistema metrico) 1.6 kg
Larghezza (sistema imperiale) 18.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 470 mm