Learn More
Linker Industrietechnik™ 50 Dia. x 25mm Height Stainless Steel Test Sieves
102.34€ - 168.54€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 50 mm
Mesh Material Stainless Steel
Quantità 1Each
Tipo Test Sieve
Certificazione/Conformità Compliance 2.1 EN 10 204 and ISO 3310-1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
11779249
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Linker Industrietechnik™
552.025.222-019
50μm
137.80€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11784369
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Linker Industrietechnik™
552.025.222-030
125μm
168.54€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11794409
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Linker Industrietechnik™
550.025.222062
2mm
102.34€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
50 mm
1Each
Compliance 2.1 EN 10 204 and ISO 3310-1
25mm
Stainless Steel
Test Sieve
Stainless Steel