Learn More
Hirschmann™ 50 mL Class AS Straight Glass Stopcock Burettes
Codice prodotto. 13157979
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
13157979 50 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13157979 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 3130175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.00€
    149.00€ / pezzi 2
    Risparmia 20.00€
    11% Sconto
In stock
For volumetric accuracy in liquid handling.
  • Class AS
  • Manufactured from DURAN™ borosilicate glass for resistance to chemicals and thermal shock
  • Straight glass stopcock
  • Calibrated for EX
  • Acc. to DIN EN ISO 385
  • Black graduation marks
  • Certified conformity, with dated batch identification
  • Main point ring graduation
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Materiale Glass
Graduazioni 0.1 mL
Bilancia Black
Valvola di chiusura Straight
Materiale del rubinetto Glass
Tolleranza ±0.05 mL
Tipo Buret
Class Classe AS
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 385