Learn More
Labcon™ PerformR™ 50 mL Polypropylene Centrifuge Tubes
Codice prodotto. 16694062 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Attached Flat Screw Cap
Plug
Plug Style Screw Cap
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Quantità:
25 Tubes/Plastic Rack
25 Tubes/Reusable Rack, 12 Racks/Cs.
50 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs.
500 Tubes and Caps in Separate Bags
500 Tubes/Bag, 500 Caps in Separate Bag, 500 Tubes and Caps/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 300
pezzi 50
pezzi 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di chiusura Sterilità Quantità unitSize
16694062 Attached Flat Screw Cap Non-sterile 500 Tubes/Bag, 500 Caps in Separate Bag, 500 Tubes and Caps/Cs. pezzi 500
16674052 Attached Flat Screw Cap Sterile 50 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs. pezzi 500
16684052 Plug Sterile 50 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs. pezzi 500
30533294 Plug Sterile 50 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs. pezzi 50
16684062 Attached Flat Screw Cap Sterile 25 Tubes/Reusable Rack, 12 Racks/Cs. pezzi 300
17537906 Plug Style Screw Cap Sterile 25 Tubes/Plastic Rack pezzi 25
17547906 Plug Style Screw Cap Non-sterile 500 Tubes and Caps in Separate Bags pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 16694062 Fornitore Labcon™ N. del fornitore 31968700069
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Centrifuge tubes are designed for everyday centrifugation and storage needs. Available with either a flat cap or a plug style cap.
  • Centrifuging to 12,500 x G
  • Freezable to -80°C
  • Tubes are autoclavable
  • Made in USA
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Materiale chiusura Polietilene
Colore chiusura Purple
Colore Natural
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Monouso Single-use
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con Centrifuges, Rotators, Shakers
N. per confezione 500/Pk.
Imballaggio 500 Tubes/Bag, 500 Caps in Separate Bag, 500 Tubes and Caps/Cs.
Quantità 500 Tubes/Bag, 500 Caps in Separate Bag, 500 Tubes and Caps/Cs.
Sterilità Non-sterile
Linea di prodotti PerformR
Senza RNasi Yes
Senza Dnasi Yes
Autoclavabile Autoclavable
Forma Cylindrical
Lunghezza (sistema metrico) 115 mm
Dichiarazioni di pulizia ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free
ACT Label Yes
Forma del fondo Conical
Tipo di chiusura Attached Flat Screw Cap
Closure Included Yes
Writing Area Yes
Altezza (sistema metrico) 115 mm
Diametro (sistema metrico) 29 mm
Graduated Yes
Graduazioni 5 to 45 mL in 2.5 mL Increments
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 12,500 x g