Descrizione
- Centrifuging to 12,500 x G
- Freezable to -80°C
- Tubes are autoclavable
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Materiale chiusura | Polietilene |
| Colore chiusura | Purple |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Monouso | Single-use |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con | Centrifuges, Rotators, Shakers |
| Imballaggio | 25 Tubes/Reusable Rack, 12 Rack/Cs. |
| Quantità | 25 Tubes/Plastic Rack |
| Sterilità | Sterile |
| Vedi altri risultati |