Learn More
Eppendorf™ Piastre DeepWell a 96 pozzetti in polipropilene da 500 μl
Combine a new well design with a sophisticated color coding system for ease of reading and orientation. The well geometry of Eppendorf™ 500μL Polypropylene 96-Well Deep Well Plates allows high speed pipetting without splashing, excellent mixing and high speed centrifugation, which accelerates your manual and automated work processes.
393.00€ - 1070.00€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Matrice | 8 x 12 |
Materiale | Polypropylene |
No. of Wells | 96 |
Total Volume (Metric) Well | 500 μl |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10185692
|
Eppendorf™
0030501144 |
Blue |
393.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10257122
|
Eppendorf™
0030501110 |
Yellow |
393.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10062043
|
Eppendorf™
0030505107 |
Bianco |
1070.00€
pezzi 120 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10443692
|
Eppendorf™
0030501136 |
Green |
393.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10003632
|
Eppendorf™
0030501101 |
Bianco |
393.00€
pezzi 40 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Fulfill all current SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 and EN 13485 guidelines.
- Recovermax - concaved round bottom well shape with smoothed edges
- Optitrack - color framed plates with alphanumeric labelling
- High chemical resistance
- G-safe - highest centrifugation stability
- LoBind - free of surface coating e.g., silicone
- Free from DNA, DNase, RNase and PCR inhibitor (PCR clean)
- LoBind Protein - minimum protein loss (less than 3% BSA 1μg/mL)
- LoBind DNA - less than 1% loss of DNA/RNA at low concentrations and critical conditions (high salt, short DNA fragments)
- Autoclavable
- Optionally available with barcode
Specifica
Standard | |
Polypropylene | |
500 μl |
8 x 12 | |
96 |