Learn More
5000 ppm Chemical Oxygen Demand Standard, Reagecon
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11798515 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11798515 500 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11798515 Fornitore Reagecon N. del fornitore COD5000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00€
    129.00€ / pezzi 1
    Risparmia 14.00€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Can be used to calibrate, control, verify or validate all COD test methods.
  • Chemical Oxygen Demand Reference Standard, Chemical Oxygen Demand Reference Material
  • Can be used to calibrate, control, verify or validate all COD test methods.
  • Yields an accurate test result of 5000 ppm.
  • Useful for achieving COD analytical confidence.
Specifica
Imballaggio HDPE Bottle GL45
Forma fisica Liquid
Concentrazione 500 ppm COD
Tecnica COD Test Methods
Quantità 500 mL