Learn More
Metamizole sodium hydrate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16432266
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16432266 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16432266 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1279
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Metamizole sodium hydrate is a potent analgesic drug that has been demonstrated to inhibit cyclooxygenase (COX)[1].
Metamizole sodium hydrate is a potent analgesic drug that has been demonstrated to inhibit cyclooxygenase (COX)[1].
Specifica
Materiale o nome chimico Metamizole sodium hydrate
CAS 5907-38-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C13H18N3NaO5S
Quantità 500 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (284.62 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (284.62 mM)
SMILES O=S(CN(C1=C(C)N(C)N(C2=CC=CC=C2)C1=O)C)(O[Na])=O.O
Molecular Weight (g/mol) 351.35
Peso formulazione 351.35
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only