Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 7 50,000 D MWCO Standard RC Pre-Treated Dialysis Kits
With chemically-treated tubing to remove any trace levels of heavy metals and sulfide compounds
143.82€ - 169.00€
Specifica
MWCO 50 kDa
Quantità 1 m Tubing/Kit
Visualizza altre specifiche
Includes:
  • 1meter of pre-treated tubing, a pair of closures and 5 opening picks
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15340712
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132130T
3.7 mL/cm vol./length 22 mm
169.00€
1m
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15330712
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132129T
2.5 mL/cm vol./length 18 mm
169.00€
1m
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15320712
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132 128T
0.45 mL/cm vol./length 7.5 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Hydrophilic, symmetric porositiy
  • Equilibrated in water
  • Packaged wet in preservative solution of 0.05% sodium azide
  • For small experiments or qualifying a membrane for a particular application
Specifica
Specifica
50 kDa
1 m Tubing/Kit