Learn More
Spectrum™ Labs 50 kD Biotech CE Dialysis Kits
With tubing made from biologically inert and ultra-pure Biotech cellulose ester membrane
158.00€ - 237.00€
Specifica
MWCO 50 kDa
Visualizza altre specifiche
Includes:
  • 1m Biotech CE Tubing in 0.05% sodium azide
  • Two universal tubing closures
  • Five opening picks
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15380672
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
131381T
1.8 mL/cm vol./length 15 mm
203.00€
1m
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15370672
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
131372T
0.32 mL/cm vol./length 6.4 mm
158.00€
1m
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 08-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15390672
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
131384T
3.1 mL/cm vol./length 20 mm
237.00€
1m
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11540970
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
131378T
0.79 mL/cm vol./length 10 mm
171.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Ideal for small, critical dialysis applications that require the more concise selectivity and retention provided by Biotech Cellulose Ester (CE) Membrane than Standard Grade RC
  • Hydrophilic, symmetric porositiy
  • For small tubing demand applications or evaluating a specific dialysis membrane
  • Includes 1m tubing with pair of tubing closures and 5 opening picks
Specifica
Specifica
50 kDa