Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 1 6-8 kD MWCO Standard RC Dry Dialysis Kits
Codice prodotto. 15350752
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
6.4 mm
14.6 mm
20.4 mm
25.5 mm
32 mm
64 mm
76 mm
Lunghezza (sistema metrico):
0.32 mL/cm vol./length
1.7 mL/cm
3.3 mL/cm vol./length
32 mL/cm vol./length
46 mL/cm vol./length
5 m
5.1 mL/cm vol./length
7.9 mL/cm vol./length
Quantità:
1 m Tubing/Kit
5 m Tubing/Kit
Each
Dimensione della confezione:
1m
5m
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
15350752 64 mm 32 mL/cm vol./length 5 m Tubing/Kit 5m
15370752 76 mm 46 mL/cm vol./length 5 m Tubing/Kit 5m
15380752 76 mm 46 mL/cm vol./length 1 m Tubing/Kit 1m
15330752 32 mm 7.9 mL/cm vol./length 1 m Tubing/Kit 1m
15360752 64 mm 32 mL/cm vol./length 1 m Tubing/Kit 1m
15320752 25.5 mm 5.1 mL/cm vol./length 1 m Tubing/Kit 1m
15300752 20.4 mm 3.3 mL/cm vol./length 1 m Tubing/Kit 1m
15310752 25.5 mm 5.1 mL/cm vol./length 5 m Tubing/Kit 5m
15380742 14.6 mm 1.7 mL/cm 1 m Tubing/Kit 1m
15370742 14.6 mm 1.7 mL/cm 5 m Tubing/Kit 5m
15350742 6.4 mm 0.32 mL/cm vol./length 5 m Tubing/Kit 5m
15360742 6.4 mm 0.32 mL/cm vol./length 1 m Tubing/Kit 1m
11511040 20.4 mm 5 m Each 5m
11521040 32 mm 5 m Each 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 15350752 Fornitore Spectrum™ N. del fornitore 132670T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.00€
    190.00€ / 5m
    Risparmia 75.00€
    28% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Includes
  • 1m or 5m of Spectra/Por 1 dialysis tubing
  • 1 Standard Spectra/Por Closure (for buoyance)
  • 1 weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
  • 2 adhesive tubing openers
With Standard Grade Regenerated Cellulose membrane tubing for applications with significant size difference between MW species being separated
  • For basic dialysis applications, or evaluating dialysis tubing for dialysis application
  • Packaged dry with glycerin (soak in water)
Specifica
Product Type Dialysis Trial Kit
MWCO 6 to 8 kDa
Formato Tubing
Diametro (sistema metrico) 64 mm
Lunghezza (sistema metrico) 32 mL/cm vol./length
Quantità 5 m Tubing/Kit