Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 2 12-14 kD MWCO Standard RC Dry Dialysis Kits
Codice prodotto. 12771138
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
6.5 mm
16 mm
29 mm
67 mm
76 mm
Lunghezza (sistema metrico):
0.32 mL/cm vol./length
2 mL/cm
34 mL/cm vol./length
46 mL/cm vol./length
5 m
6.4 mL/cm
Quantità:
1 m Tubing/Kit
5 m Tubing/Kit
Each
Dimensione della confezione:
1m
5m
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
12771138 16 mm 5 m Each Pezzo
15310762 16 mm 2 mL/cm 1 m Tubing/Kit 1m
15320762 29 mm 6.4 mL/cm 1 m Tubing/Kit 1m
15390752 6.5 mm 0.32 mL/cm vol./length 5 m Tubing/Kit 5m
15300762 6.5 mm 0.32 mL/cm vol./length 1 m Tubing/Kit 1m
11541040 29 mm 5 m Each 5m
15340762 67 mm 34 mL/cm vol./length 5 m Tubing/Kit 5m
15350762 67 mm 34 mL/cm vol./length 1 m Tubing/Kit 1m
15360762 76 mm 46 mL/cm vol./length 5 m Tubing/Kit 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 12771138 Fornitore Spectrum™ N. del fornitore 132678T
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
  • 1m or 5m of Spectra/Por 2 dialysis tubing
  • 1 Standard Spectra/Por Closure (for buoyance)
  • 1 weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
  • 2 adhesive tubing openers
With Standard Grade Regenerated Cellulose membrane tubing for applications with significant size difference between MW species being separated
  • For higher permeability applications, or evaluating dialysis tubing for dialysis application
  • Packaged dry with glycerin (soak in water)
Specifica
Product Type Trial Kit
MWCO 12 to 14 kDa
Materiale Regenerated Cellulose
Formato Tubing
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.6 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 16 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 5 m
Capacità (sistema metrico) 2 mL
Contenuto kit 5m roll of Spectra/Por™ 1, 2 or 3 dialysis tubing, 1 standard spectra/por closure (aids buoyancy), 1 weighted spectra/por closure (aids vertical orientation), 5 opening picks
Quantità Each
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for small volume dialysis or evaluation of membrane for an application