Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 3 3.5 kD MWCO Standard RC Dry Dialysis Kits
Codice prodotto. 11571060
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
11.5 mm
29 mm
34 mm
Lunghezza (sistema metrico):
1.1 mL/cm vol./length
5 m
6.4 mL/cm vol./length
9.3 mL/cm vol./length
Quantità:
1 m Tubing/Kit
5 m Tubing/Kit
Dimensione della confezione:
1m
5m
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
11571060 34 mm 5 m 5 m Tubing/Kit 5m
15360772 29 mm 6.4 mL/cm vol./length 5 m Tubing/Kit 5m
15370772 29 mm 6.4 mL/cm vol./length 1 m Tubing/Kit 1m
15380772 34 mm 9.3 mL/cm vol./length 1 m Tubing/Kit 1m
15340772 11.5 mm 1.1 mL/cm vol./length 1 m Tubing/Kit 1m
12791138 11.5 mm 1.1 mL/cm vol./length 5 m Tubing/Kit Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11571060 Fornitore Spectrum™ N. del fornitore 132725T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.65€
    169.00€ / 5m
    Risparmia 126.65€
    42% Sconto
Spedizione stimata: 21-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
  • 1m or 5m of Spectra/Por 3 dialysis tubing
  • 1 Standard Spectra/Por Closure (for buoyance)
  • 1 weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
  • 2 adhesive tubing openers
With Standard Grade Regenerated Cellulose membrane tubing for applications with significant size difference between MW species being separated
  • For basic dialysis applications, or evaluating dialysis tubing for dialysis application
  • Packaged dry with glycerin (soak in water) or without glycerin (no soaking required)
Specifica
Product Type Trial Kit
MWCO 3.5 kDa
Membrana Regenerated Cellulose
Diametro (sistema metrico) 34 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 16 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 5 m
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 9.3 mL
Contenuto kit 5m roll of Spectra/Por™ 1, 2 or 3 dialysis tubing, 1 standard spectra/por closure (aids buoyancy), 1 weighted spectra/por closure (aids vertical orientation), 5 opening picks
Quantità 5 m Tubing/Kit
Da utilizzare con (applicazione) ideal for small volume dialysis or evaluation of membrane for an application