Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 5 12-14 kD MWCO Standard RC Dry Dialysis Kits
Codice prodotto. 15330782
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
48 mm
89 mm
Lunghezza (sistema metrico):
18 mL/cm vol./length
62 mL/cm vol./length
Quantità:
1 m Tubing/Kit
5 m Tubing/Kit
Dimensione della confezione:
1m
5m
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Quantità unitSize
15330782 89 mm 62 mL/cm vol./length 5 m Tubing/Kit 5m
15340782 89 mm 62 mL/cm vol./length 1 m Tubing/Kit 1m
15310782 48 mm 18 mL/cm vol./length 5 m Tubing/Kit 5m
15320782 48 mm 18 mL/cm vol./length 1 m Tubing/Kit 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15330782 Fornitore Spectrum™ N. del fornitore 132757T
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
5 m of Spectra/Por 5 dialysis tubing and 2 closures
With Standard Grade Regenerated Cellulose membrane tubing for applications with significant size difference between MW species being separated
  • For reinforced for weight applications, or evaluating dialysis tubing for dialysis application
  • Packaged dry without glycerin (no soaking required)
Specifica
MWCO 12 to 14 kDa
Diametro (sistema metrico) 89 mm
Lunghezza (sistema metrico) 62 mL/cm vol./length
Quantità 5 m Tubing/Kit