Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 5 12-14 kD MWCO Standard RC Dry Dialysis Kits
With Standard Grade Regenerated Cellulose membrane tubing for applications with significant size difference between MW species being separated
61.02€ - 237.00€
Specifica
MWCO | 12 to 14 kDa |
---|
Includes:
- 1m or 5m of Spectra/Por 5 dialysis tubing
- 1 Standard Spectra/Por Closure (for buoyance)
- 1 weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
- 2 adhesive tubing openers
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15330782
|
Spectrum™
132757T |
62 mL/cm vol./length | 89 mm | 5 m Tubing/Kit |
237.00€
5m |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15310782
|
Spectrum™
132754T |
18 mL/cm vol./length | 48 mm | 5 m Tubing/Kit |
195.00€
5m |
Spedizione stimata: 09-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15340782
|
Spectrum™
132 757T1 |
62 mL/cm vol./length | 89 mm | 1 m Tubing/Kit |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15320782
|
Spectrum™
132 754T1 |
18 mL/cm vol./length | 48 mm | 1 m Tubing/Kit |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- For reinforced for weight applications, or evaluating dialysis tubing for dialysis application
- Packaged dry without glycerin (no soaking required)
Specifica
12 to 14 kDa |