Learn More
Cellpath Stainless-steel Reusable Base Molds
Codice prodotto. 30226270
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
7 x 7 x 5 mm
10 x 24 x 5 mm
14 x 24 x 5 mm
24 x 24 x 5 mm
30 x 24 x 9 mm
37 x 24 x 9 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
30226270 7 x 7 x 5 mm pezzi 5
30226276 37 x 24 x 9 mm pezzi 5
30226272 14 x 24 x 5 mm pezzi 5
30226275 30 x 24 x 9 mm pezzi 5
30226274 24 x 24 x 5 mm pezzi 5
30226271 10 x 24 x 5 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 30226270 Fornitore Cellpath N. del fornitore GBB071405A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.92€
    23.20€ / pezzi 5
    Risparmia 2.72€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Ideal for prostrate and breast cores and can be used with both grid and slatted processing cassettes for both horizontal and vertical sectioning. Cellpath Stainless-steel Reusable Base Moulds are manufactured from high quality stainless steel that put an end to extensive trimming of wax.
  • Made of reusable Stainless steel
  • Stackable to reduce storage area
  • Internal rounded corners enable easy removal of the wax block
  • Features extended edges prevent tipping and provide grip area for ease of handling
  • Available in wide range of sizes
  • GBB-0714-05A suitable for use with needle and punch biopsies
Specifica
Materiale Stainless Steel
Dimensioni (L x P x A) 7 x 7 x 5 mm
Quantità 5/Pk.