Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 6 50,000 D MWCO Standard RC Pre-wetted Dialysis Kits
With Pre-wetted ready-to-use tubing, not requiring soaking to remove glycerol
168.00€
Specifica
MWCO 50 kDa
Quantità 1 m Tubing/Kit
Visualizza altre specifiche
Includes:
  • 1 meter of Spectra/Por 6 Dialysis Tubing
  • 1 Standard Spectra/Por Closure (for buoyancy)
  • 1 Weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
  • 5 Tubing Opening Picks
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15380712
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132542T
2.5 mL/cm vol./length 18 mm
168.00€
1m
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15390712
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132544T
3.7 mL/cm vol./length 22 mm
168.00€
1m
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15370712
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132540T
0.45 mL/cm vol./length 7.5 mm
168.00€
1m
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Clear, flexible, study standard grade Regenerated Cellulose (RC) dialysis membrane
  • Membrane packaged wet in preservative solution of 0.05% sodium azide
  • Kits available in 1m tubing lengths ideal for membrane evaluation and qualification
  • Include a pair of closures and convenient tubing opening picks
Specifica
Specifica
50 kDa
1 m Tubing/Kit