Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 6 15 kD MWCO Standard RC Pre-wetted Dialysis Kits
With Pre-wetted ready-to-use tubing, not requiring soaking to remove glycerol
127.00€ - 148.00€
Specifica
MWCO 15 kDa
Quantità 1 m Tubing/Kit
Visualizza altre specifiche
Includes:
  • 1 meter of Spectra/Por 6 Dialysis Tubing
  • 1 Standard Spectra/Por Closure (for buoyancy)
  • 1 Weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
  • 5 Tubing Opening Picks
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15360722
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132566T
6.4 mL/cm vol./length 29 mm
127.00€
1m
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15330722
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132560T
0.45 mL/cm vol./length 7.5 mm
127.00€
1m
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15350722
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132564T
3.3 mL/cm vol./length 20.4 mm
127.00€
1m
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15340722
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132562T
1.8 mL/cm vol./length 15 mm
148.00€
1m
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Clear, flexible, study standard grade Regenerated Cellulose (RC) dialysis membrane
  • Membrane packaged wet in preservative solution of 0.05% sodium azide
  • Kits available in 1m tubing lengths ideal for membrane evaluation and qualification
  • Include a pair of closures and convenient tubing opening picks
Specifica
Specifica
15 kDa
1 m Tubing/Kit